アッセイ
≥95% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
209457-VAR:
209457-BULK:
209457-1G:
209457-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)