Merck
222704
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-4-ニトロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)F
CAS番号:
分子量:
155.13
Beilstein:
2250156
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
65-68 °C/2 mmHg (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Fluoro-4-nitrotoluene was used in the synthesis of 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
222704-VAR:
222704-BULK:
222704-25G:
222704-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
359. Preparation of some fluoronitro-and aminofluoro-benzoic acids, and of fluoronitro-benzenes,-toluenes, and-xylenes.
Journal of the Chemical Society, 1925-1927 (1963)