Merck
250406
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)-2-thiazoline
97%
別名:
2-(Methylmercapto)-2-thiazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NS2
CAS番号:
分子量:
133.24
Beilstein:
106353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.592 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS2/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
QFGRBBWYHIYNIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-(Methylthio)-2-thiazoline has been used in the preparation of:
  • novel tri- and tetracyclic hetero systems, via reaction with heteroaromatic 2-aminoesters
  • 2-(2-chlorobenzylamino)-2-thiazoline
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250406-BULK:
250406-50G:
250406-1G:
250406-250G:
250406-10G:
250406-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reagents for new heteroannelation reactions III. 2-(Methylthio)-2-thiazoline.
Sauter F, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 128(5), 503-508 (1997)
Synthesis and octopaminergic agonist activity of 2-(substituted benzylamino)-2-thiazolines.
Hirashima A, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 1062-1062 (1992)