Merck
254843
Sigma-Aldrich
2-(4-ニトロフェニル)プロピオン酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(C6H4NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
195.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
88-89 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
RBSRRICSXWXMRC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
その他情報
Remainder isomers of 2-(nitrophenyl)propionic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
254843-25G:
254843-100G:
254843-VAR:
254843-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)