アッセイ
97%
形状
powder
bp
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
InChI Key
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
255149-5G:
255149-25G:
255149-1KG:
255149-VAR:
255149-100G:
255149-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)