Merck
168734
Sigma-Aldrich
4,4′-ジヒドロキシビフェニル
97%
別名:
4,4′-ジフェノール, 4,4′-ビフェニルジオール, 4,4′-ビフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4C6H4OH
CAS番号:
分子量:
186.21
Beilstein:
1908886
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
280-282 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChI Key
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリエ-テル液晶の調製に用いられます
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
537.8 °F
引火点(℃)
281 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
168734-VAR:
168734-25G:
168734-BULK:
168734-100G:
168734-10G:
168734-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angewandte Chemie (International Edition in English), 106, 1563-1563 (1994)
Jae Kyung No et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 29(1), 14-16 (2006-01-06)
In our previous study, we showed that 4,4'-dihydroxybiphenyl (44'-BP) reduced melanin content via the inhibition of tyrosinase. In the current study, we utilized 44'-BP treated B16 melanoma cells (B16 cells) to measure several key cellular parameters known to be involved
J H Golbeck et al.
Journal of bacteriology, 156(1), 49-57 (1983-10-01)
Biphenyl metabolism in Aspergillus toxicarius occurs by successive hydroxylations in the 4- and 4'-positions, followed by conjugation with sulfate to produce 4-hydroxybiphenyl-O-sulfonic acid and 4,4'-dihydroxybiphenyl-O-sulfonic acid. The hydroxylation reactions normally occur only after a prolonged lag period after which the
Takumi Yamaguchi et al.
Chemistry, an Asian journal, 2(4), 468-476 (2007-04-19)
Upon complexation with Pd(II) ions, precisely designed strandlike ligands with two tris(3,5-pyridine) units at both terminals were assembled, with the aid of a linear template molecule, into a discrete tubular complex with a length of 3.5 nm. The high stability
Hydroxylations of biphenyl by fungi.
R V Smith et al.
The Journal of applied bacteriology, 49(1), 65-73 (1980-08-01)