Merck
264334
Sigma-Aldrich
3,4-ジフルオロベンゾニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CN
CAS番号:
分子量:
139.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
52-54 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
InChI Key
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-Difluorobenzonitrile has been used in the preparation of:
  • fluorophenoxy herbicides
  • fluorine substituted benzyl amides
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
264334-VAR:
264334-25G:4548173126661
264334-5G:4548173126678
264334-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rajendra P Tangallapally et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(26), 8261-8269 (2005-12-22)
In an ongoing effort to develop new and potent antituberculosis agents, a second-generation series of nitrofuranyl amides was synthesized on the basis of the lead compound 5-nitrofuran-2-carboxylic acid 3,4-dimethoxybenzylamide. The primary design consideration was to improve the solubility and consequently
Synthesis of 3, 4-difluorobenzonitrile and monofluorobenzonitriles by means of halogen-exchange fluorination.
Suzuki H and Kimura Y.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(3), 341-351 (1991)