Merck
265063
Sigma-Aldrich
ベリリウム
chunks, 99.9%
別名:
グルシニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Be
CAS番号:
分子量:
9.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.9%
形状
chunks
自己発火温度
1198 °F
反応適合性
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
密度
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Be]
InChI
1S/Be
InChI Key
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
立体障害がある新規アリールベリリウム化合物の出発物質
以下の用途に用いる試薬です。
  • ベリリウムフタロシアニンの合成
  • 金属媒介脱塩素化
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
265063-10G:4548173126807
265063-VAR:
265063-BULK:
265063-1G:
265063-50G:4548173126814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shengli Zhu et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 13, 166-173 (2012-08-18)
We developed Ni- and Be-free Zr(45+x)Cu(40-x)Al₇Pd₅Nb₃ bulk metallic glasses with large glass-forming ability and unusual plasticity. The alloys have large critical diameters (larger than 10 mm) in a wide composition range (x=0-20). The Zr₅₀Cu₃₅Al₇Pd₅Nb₃ and Zr₅₅Cu₃₀Al₇Pd₅Nb₃ alloys exhibit the largest
Mark Niemeyer et al.
Inorganic chemistry, 36(21), 4688-4696 (2001-10-24)
The use of the terphenyl substituent -C(6)H(3)-2,6-Mes(2) (abbreviated Ar) has permitted the synthesis of several new low-coordinate beryllium compounds. Reaction of 1 equiv of LiAr with BeCl(2)(OEt(2))(2) or BeBr(2)(OEt(2))(2) (1) gives the monomeric complexes ArBeX(OEt(2)) (X = Cl (2); Br
R. Kubiak, et al.,
Inorgorganica Chimica Acta, 359, 1344-1350 (2006)
A Hermanne et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 70(12), 2763-2772 (2012-10-10)
New experimental data for production of (7)Be and (22,24)Na in deuteron irradiation of (nat)Mg and Al up to 50 MeV are presented. The induced activity, measured with HPGe spectroscopy, allows us to determine excitation functions of (nat)Mg(d,x) and (27)Al(d,x) reactions
V. K. Tandon and R. B. Chhor,
Letters in Organic Chemistry, 1, 40-42 (2004)