Merck
272310
Sigma-Aldrich
5-メチルキノキサリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2
CAS番号:
分子量:
144.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
InChI Key
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-Methylquinoxaline was used in the synthesis of 1,12-diphenyl-5-methyl-1,12,12a,12b-tetrahydrobis[1,2,4]triazolo[4,3-a:3′,4′-c]quinoxaline bis-cycloadducts.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
272310-5G:
272310-1G:
272310-BULK:
272310-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactivity of asymmetric benzo-condensed diazines with nitrilimine dipoles in the 1, 3-dipolar cycloaddition reactions.
Tetrahedron Letters, 50(52), 7333-7336 (2009)
Ecem Berk et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(17), 4923-4930 (2019-04-11)
This study investigated the formation of Maillard reaction products in sesame seeds under different roasting conditions. Sesame seeds were roasted at 150, 180, 200, and 220 °C for 10 min, and thermal process contaminants including 5-hydroxymethylfurfural, acrylamide, furan, and dicarbonyl
Weerachat Sompong et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 394-394 (2015-11-02)
Methylglyoxal (MG) is one of the most reactive glycating agents, which result the formation of advanced glycation end-products (AGEs) that have been implicated in the progression of age-related diseases. Inhibition of MG-induced AGE formation is the imperative approach for alleviating