Merck
277452
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylbutyrate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)COOCH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1720409
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl 2-methylbutyrate is the main component of the fragrance of Victoria. It is the volatile constituent of osmeterial secretions of 5th larval instars of a swallowtail, Papilio protenor demetrius.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
277452-BULK:
277452-50ML:
277452-VAR:
277452-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile constituents of larval osmeterial secretions in Papilio protenor demetrius.
Honda K.
Journal of Insect Physiology, 26(1), 39-45 (1980)
Potential pollinator-attracting chemicals fromVictoria (Nymphaeaceae).
Kite G, et al.
Biochemical Systematics and Ecology, 19(7), 535-539 (1991)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage