Merck
332003
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリフルオロ安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CO2H
CAS番号:
分子量:
176.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
97-99 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
VJMYKESYFHYUEQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4,5-Trifluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
332003-5G:
332003-1G:
332003-VAR:
332003-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2