Merck
334197
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3-メチルベンジルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
67-69 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
InChI Key
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334197-5G:
334197-BULK:
334197-VAR:
334197-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)