Merck
343854
Sigma-Aldrich
メタノール-d3
99.8 atom % D
別名:
1,1,1-トリジューテロメタノール, メチル-d3アルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3OH
CAS番号:
分子量:
35.06
Beilstein:
1732010
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.05% water
water
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタノール-d3はNMRによる研究や解析に有用な重水素化NMR用溶媒です。
アプリケーション
メタノール-d3はトリメチルアルミニウムと反応して、ジアルキルアルミニウムアルコキシドやトリアルキルアルミニウム-エーテル複合体の分光分析に使用する[Al(CH3)2OCD3]3を生成することができます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
343854-5G:4548173138084
343854-VAR:
343854-10G:4548173138060
343854-5X5G-N:
343854-BULK:
343854-1G:4548173138077
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thierry Jauffrais et al.
Marine drugs, 10(6), 1360-1382 (2012-07-24)
Azaspiracid (AZA) poisoning has been reported following consumption of contaminated shellfish, and is of human health concern. Hence, it is important to have sustainable amounts of the causative toxins available for toxicological studies and for instrument calibration in monitoring programs
Paweł Tomza et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 197, 88-94 (2018-02-06)
Here we report ATR-IR spectroscopic study on the separation at a molecular level (microheterogeneity) and the degree of deviation of H2O/CH3OH and H2O/CD3OH mixtures from the ideal mixture. Of particular interest is the effect of isotopic substitution in methyl group
Władysław Wrzeszcz et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 349-354 (2017-07-29)
Recently, we demonstrated the presence of microheterogeneity in binary mixtures of unlike alcohols. [RSC Adv. 2016, 6, 37195-37202] The aim of this work was examination if this phenomenon occurs also in the mixture of very similar alcohols like CH
Spectroscopic Studies of Dialkylaluminum Alkoxides and the Trialkyl-aluminum-Ether Complex. II. Assignments of Observed Frequencies
Tarao, R
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 39(10), 2126-2132 (1966)
Jason S Adams et al.
Science (New York, N.Y.), 371(6529), 626-632 (2021-02-06)
Solvent molecules influence the reactions of molecular hydrogen and oxygen on palladium nanoparticles. Organic solvents activate to form reactive surface intermediates that mediate oxygen reduction through pathways distinct from reactions in pure water. Kinetic measurements and ab initio quantum chemical