Merck
151939
Sigma-Aldrich
メタノール-OD
99.5 atom % D
別名:
モノ-重水素化メタノール, メタン(オール-d), メチルアルコール-OD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OD
CAS番号:
分子量:
33.05
Beilstein:
1730948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99% (CP)
テクニック:
NMR: suitable
bp:
65.5 °C (lit.)
同位体純度
99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0250% water
water
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methan(ol-d)(メタノール-OD、CH3OD)は、重水素化メタノールです。 W(100)清浄表面に吸着したCH3ODの解離により、水素、炭素、および酸素(β-CO)が生成しました。さらに、W(100)-(5×1)C表面上でも同様の解離を行ったところ、二酸化炭素、水、およびギ酸メチルが得られました。解離プロセスは、昇温反応スペクトル分析によりモニタリングしました。 液体CH3ODの自己拡散係数、せん断粘度、密度はNMRスピンエコー法により測定しました。
アプリケーション
メタノール-ODは、 レーザー誘起光音響熱量測定法を用いた1,3-ジフェニルトリアゼンのシス-to-トランス 熱異性化における溶媒として使用されています。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認、または無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151939-100G:4548173106533
151939-VAR:
151939-BULK:
151939-25G:4548173106540
151939-10X25G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactions of methanol on W (100) and W (100)-(5? 1) C surfaces.
Ko EI, et al.
J. Catal., 62(2), 264-274 (1980)
Transport processes in compressed liquid methanol.
Jonas J and Akai JA.
J. Chem. Phys. , 66(11), 4946-4950 (1977)
A flash photolysis and optoacoustic calorimetry study of the cis?trans isomerization of 1, 3-diphenyltriazene
Scaiano.C.J
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 62(1), 75-81 (1991)
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR分光法は、強磁場における核スピン状態を通じて分子構造と純度を解明します。