Merck
358940
Sigma-Aldrich
6-ヘプテン酸
99%
別名:
6-Heptanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
1747265
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
mp
−6.5 °C (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2H,1,3-6H2,(H,8,9)
InChI Key
RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-ヘプテン酸は、直鎖の末端アルケン酸です。 Pt(111)電極表面に吸着させた6-ヘプテン酸の電気化学的酸化が報告されています。 6-ヘプテン酸の調製が報告されています。
アプリケーション
6-ヘプテン酸は、ヨード-ラクトン化を介した6-(ヨードメチル)-ヘキサノリドの調製に使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
358940-1ML:
358940-BULK:
358940-5ML:
358940-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1, 2, 6-Tribromohexane, 5-Hexenylmagnesium Bromide, and 6-Heptenoic Acid1.
Lamb RC and Ayers PW.
The Journal of Organic Chemistry, 27(4), 1441-1442 (1962)
Preparation of seven-membered and medium-ring lactones by iodo lactonization.
Simonot B and Rousseau G.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 4-5 (1993)
Electrochemical oxidation of adsorbed alkenoic acids as a function of chain length at Pt (111) electrodes. Studies by cyclic voltammetry, EELS and Auger spectroscopy.
Batina N, et al.
Catalysis Letters, 3(4), 275-297 (1989)