Merck
366943
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO
CAS番号:
分子量:
177.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
光学活性
[α]24/D −3.7°, c = 5 in methanol
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m0/s1
InChI Key
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366943-BULK:
366943-1G:
366943-VAR:
366943-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)