Merck
369292
Sigma-Aldrich
N-ベンジル-L-プロリンエチルエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO2
CAS番号:
分子量:
233.31
Beilstein:
5950140
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.15 mmHg ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −62°, neat
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-14(16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13H,2,6,9-11H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI Key
FLASAKCDOWUBQX-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369292-5G:
369292-VAR:
369292-1G:
369292-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)