製品名
L-プロリンメチルエステル 塩酸塩, 98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
69-71 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
HQEIPVHJHZTMDP-JEDNCBNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-プロリンメチルエステル塩酸塩は以下として使用できます。
- ペプチド合成における構成単位。
- アリールアルデヒド、メチルアセト酢酸、および尿素とのビギネリ縮合反応を介した3,4-ジヒドロピリミジン-2-(1H)-オンの合成のための触媒。
- プロリルプロリンを調製するための反応物。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287067-VAR:
287067-25G:
287067-1G:
287067-BULK:
287067-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Studies on the Biginelli reaction: a mild and selective route to 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones via enamine intermediates
Tetrahedron Letters, 47(1), 55-56 (2006)
Synthesis of Prolylproline
Russ. J. Org. Chem., 55(7), 1005-1008 (2019)
An efficient green synthesis of proline-based cyclic dipeptides under water-mediated catalyst-free conditions
Tetrahedron Letters, 51(9), 1303-1305 (2010)
Molecular cell, 75(3), 427-441 (2019-07-30)
The translation machinery and the genes it decodes co-evolved to achieve production throughput and accuracy. Nonetheless, translation errors are frequent, and they affect physiology and protein evolution. Mapping translation errors in proteomes and understanding their causes is hindered by lack
The Journal of biological chemistry, 295(52), 18316-18327 (2020-10-29)
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1 (PYCR1) catalyzes the biosynthetic half-reaction of the proline cycle by reducing Δ1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) to proline through the oxidation of NAD(P)H. Many cancers alter their proline metabolism by up-regulating the proline cycle and proline biosynthesis, and knockdowns of
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)