Merck
372900
Sigma-Aldrich
3-メチル-1,1-ジフェニル尿素
≥95.0%
別名:
N-Methyl-N′,N′-diphenylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2NCONHCH3
CAS番号:
分子量:
226.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥95.0%
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
172-174 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
InChI Key
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methyl-1,1-diphenylurea is reported as USP standard.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
372900-25G:
372900-5G:
372900-VAR:
372900-BULK:
372900-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Łukasz Jedynak et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 83, 19-27 (2013-05-25)
An HPLC method for determination of related substances in temozolomide drug substance was developed. Particular attention was paid to the stability studies due to the fact that temozolomide is unstable in a solution and quickly decomposes to its main degradation