Merck
373842
Sigma-Aldrich
Sodium formate-d
99 atom % D
別名:
Formic-d acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DCO2Na
CAS番号:
分子量:
69.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
フォーム
powder
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
259-262 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
InChI Key
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
373842-5G:
373842-1G:
373842-VAR:
373842-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)