Merck
377481
Sigma-Aldrich
イソプロピルトリフェニルホスホニウムヨージド
98%
別名:
(1-メチルエチル)トリフェニルホスホニウム ヨウ化物, NSC 140615
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHP(C6H5)3I
CAS番号:
分子量:
432.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
194-197 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[I-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.HI/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Wittig反応とシクロプロパン化反応に用います。
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ヘリアナン類の全合成
  • 高度置換ベンゼン誘導体の合成
  • 抗真菌薬であるクルクフェノール類縁体およびエルビロール類縁体のレトロアルドール反応を経由する合成
  • 強力で経口投与可能な抗がん薬である4位置換メトキシベンゾイル-アリールチアゾール類縁体
  • Wittig反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377481-25G:4548173993768
377481-VAR:
377481-BULK:
377481-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 31-31 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3211-3211 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2695-2695 (1993)