Merck
378461
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン-co-メチルフェニルシロキサン)
viscosity 500 cSt 
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.4291
粘度
500 cSt
密度
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
378461-50ML:
378461-BULK:
378461-VAR:
378461-250ML:
378461-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。