アッセイ
99% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −25°, neat
屈折率
n20/D 1.470
bp
78 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.696 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
385514-BULK:
385514-1G:
385514-VAR:
385514-25G:
385514-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック