Merck
394998
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミドジプロピルアセタール
for GC derivatization, LiChropur
別名:
1,1-ジプロポキシ-N,N-ジメチルメチルアミン, 1,1-ジプロポキシトリメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
175.27
Beilstein:
1098524
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥97.5%
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
67-68 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOC(OCCC)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-5-7-11-9(10(3)4)12-8-6-2/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal is an derivatizing reagent.
アプリケーション
It was used as derivatizing agent in a study to determine cocaine and benzoyl ecgonine in urine using GC with on-column alkylation.
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
394998-20ML:
394998-5ML:
394998-25ML:
394998-BULK:
394998-1ML:
394998-10X1ML:
394998-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to