Merck
394963
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール
for GC derivatization, LiChropur
別名:
1,1-ジメトキシ-N,N-ジメチルメチルアミン, 1,1-ジメトキシトリメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
119.16
Beilstein:
506020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
>95%
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
InChI Key
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Esterate M(N,N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール、DMFDMA)は、メチル化試薬です。カルボン酸のメチルエステル化に使用され、アミノ酸のN,N-ジメチルアミノメチレンメチルエステルへの一段階の誘導体化にも使用されます。
アプリケーション
1級スルホンアミドとトリフルオロ酢酸の誘導体化に適しています。
ベンズイミダゾール、ナフト[2,3-c]イミダゾール、イミダゾ[4,5-c]-ピリジン、プリン、ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、s-トリアゾロ[4,3-b]ピリダジンなどのSH基、NH基、OH基を含む複素環式化合物のメチル化に使用されます。 。 オンカラムアルキル化を用いたGCにより、尿中のコカインとベンゾイルエクゴニンを測定する研究で、誘導体化剤として使用されます。
合成中間体であるホルムアミジン誘導体の調製に用います
溶媒フリーの条件下でエポキシドと二酸化炭素のカップリングを触媒し、環状カーボーネトを生成させるのに使用します
その他情報
n-ジメチルアミノメチレンおよびメチルエステル用の試薬。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
394963-BULK:
Q394963-BULK:
394963-VAR:
394963-1ML:
394963-25ML:
394963-10ML:
394963-10X1ML:
394963-5ML:
Q394963-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 50, 2255-2255 (1994)
Leo M.L. Nollet
Chromatographic Analysis of the Environment, 315-315 (2005)
D. Karashima et al.
Biomedical Mass Spectrometry null
Synthetic Communications, 24, 1617-1617 (1994)
Methylation of heterocyclic compounds containing NH, SH and/or OH groups by means of N, N-dimethylformamide dimethyl acetal.
Stanovnik, Branko, et al.
Australian Journal of Chemistry, 34, 1729-1738 (1981)