Merck
281506
Sigma-Aldrich
4-メトキシアセト酢酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2COCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1761215
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
89 °C/8.5 mmHg (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
ketone
SMILES記法
COCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-4-5(7)3-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
QGBPKJFJAVDUNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl 4-methoxyacetoacetate has been used in generation of a small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
281506-BULK:
281506-100G:
281506-25G:
281506-VAR:
281506-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Doris Dallinger et al.
Nature protocols, 2(7), 1713-1721 (2007-07-21)
Here we report the generation of a small focused library of 12 diversely functionalized dihydropyrimidine (DHPM) derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of beta-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas. By applying controlled microwave heating under sealed vessel conditions using a fully automated