Merck
368571
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ブテン酸メチル
97%
別名:
3,3-ジメチルアクリル酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
1741592
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4364 (lit.)
bp
70-75 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h4H,1-3H3
InChI Key
FZIBCCGGICGWBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチル=3-メチル-2-ブテノアートはα,β-不飽和エステルです。サラクという果実の芳香源で、熟しすぎた果実のエーテル臭として報告されています。 NO3 ラジカルとメチル=3-メチル-2-ブテノアートの反応に関する速度係数が評価されています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
368571-BULK:
368571-VAR:
368571-25G:
368571-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C H Wijaya et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(5), 1637-1641 (2005-03-03)
Three cultivars of snake fruits, Pondoh Hitam, Pondoh Super, and Gading, were freshly extracted using liquid-liquid extraction. The aroma compounds of the three samples were analyzed by GC-MS and GC-olfactometry using the nasal impact frequency (NIF) method. A total of
Carlos E Canosa-Mas et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(4), 643-650 (2005-02-21)
The relative-rate technique has been used to obtain rate coefficients for the reaction between the NO3 radical and alpha,beta-unsaturated esters and ketones: methyl E-2-butenoate (k1), methyl 3-methyl-2-butenoate (k2), methyl E-2-methyl-2-butenoate (k3), 3-methyl-3-buten-2-one (k4), E-3-penten-2-one (ks), 4-methyl-3-penten-2-one (k6), and E-3-methyl-3-penten-2-one (k7).