アッセイ
99%
mp
72-74 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
InChI Key
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(Trichloroacetyl)pyrrole is a 2-substituted pyrrole. It undergoes acylation to afford 4-acyl derivatives (4-formyl to 4-hexanoyl).
アプリケーション
2-(Trichloroacetyl)pyrrole may be used in the synthesis of following:
- pyrrole-2-carboxylates, tris[2-(2-pyrryl-carboxy)ethyl]amine and tetrakis(2-pyrryl-carboxy-methyl)methane
- 1-oxo-2,3-disubstituted -pyrrolo[1,2-a]pyrazines
- 4-pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
395137-BULK:
395137-50G:
395137-VAR:
395137-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
4-Pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), o2737-o2738 (2007)
Total synthesis of peramine.
The Journal of Organic Chemistry, 53(20), 4650-4653 (1988)
Pyrrole-2-carboxylate dimer: a robust supramolecular synthon for crystal engineering.
Tetrahedron Letters, 47(45), 7875-7879 (2006)
Synthesis of 2-alkylputrescines from 3-alkylpyrroles.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 403-407 (1988)