Merck
C32607
Sigma-Aldrich
2-クロロシクロヘキサノン
98%
別名:
α-Chlorocyclohexanone, (±)-2-Chloro-1-cyclohexanone, (±)-2-Chlorocyclohexanone, 2-Chlorocyclohexan-1-one, 2-Chlorocyclohexanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
132.59
Beilstein:
774100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
82-83 °C/10 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
密度
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI Key
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C32607-100G:
C32607-BULK:
C32607-VAR:
C32607-5G:
C32607-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Gold et al.
Chemico-biological interactions, 45(3), 305-314 (1983-08-01)
The pseudo-first-order hydrolysis rate constants in pH 7.4 buffer-acetone solution are reported for 1-chlorocyclohexene oxide and 2-chlorocyclohexanone at 0, 25 and 37 degrees C. The rate constants, in conjunction with product studies, demonstrate that the hydrolysis of 1-chlorocyclohexane oxide quantitatively
Patrícia F Monteiro et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 323, 549-564 (2020-05-07)
Triple negative or basal-like breast cancer (TNBC) is characterised by aggressive progression, lack of standard therapies and poorer overall survival rates for patients. The bad prognosis, high rate of relapse and resistance against anticancer drugs have been associated with a