Merck
168106
Sigma-Aldrich
メチル 2-オキソシクロペンタンカルボキシラート
95%
別名:
2-メトキシカルボニルシクロペンタノン, メチル シクロペンタノン-2-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O=)C5H7CO2CH3
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
971717
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
105 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水溶液中のCr(III)を伴うメチル2-オキソシクロペンタンカルボキシレート錯体の動力学が研究されています。
アプリケーション
メチル2-オキソシクロペンタンカルボキシレートは、以下の合成に使用されます:
  • メチル1-(4-ブロモブチル)-2-オキソシクロペンタンカルボキシレート
  • メチル1-(4-ブロモブチル)-2-オキソシクロペンタンカルボキシレート
  • メチル1-(4-イソブチル)-2-オキソシクロペンタンカルボキシレート
  • エチル1-(3-ブロモプロピル)-2-オキソシクロペンタンカルボキシレートCAS 13-2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
168106-BULK:
168106-VAR:
168106-100G:
168106-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kinetics of monochelation of aqueous chromium (III) by methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate.
Rojas A, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 13(2), 97-104 (2000)
A Kato et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 43(12), 2152-2158 (1995-12-01)
Two series of 1,2-disubstituted imidazolylmethylcyclopentanol derivatives (5a-d, 10a-d) were prepared by using easily available methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate as the starting material. Evaluation of the aromatase inhibitory activities in vitro was performed. Their activities were compared with those of a steroidal aromatase
Nickel (I) Salen-Catalyzed Reduction of 1-Haloalkyl-2-oxocycloalkanecarboxylates Three-and Four-Carbon Ring Expansions.
Mubarak MS, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 154(11), F205-F210 (2007)