Merck
W410100
Sigma-Aldrich
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
別名:
2,5 Dimethyl furan-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O2
CAS番号:
分子量:
112.13
FEMA番号:
4101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.119
NACRES:
NA.21
官能:
caramel; fruity
グレード:
FG
Halal
Kosher
natural
由来生物:
botanical
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
InChI Key
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
法的情報
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.0 °F
引火点(℃)
51.67 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W410100-BULK:
W410100-VAR-K:
W410100-1KG-K:4548173358048
W410100-SAMPLE-K:
W410100-100G-K:4548173358031
W410100-BULK-K:
W410100-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)