Merck
690422
Sigma-Aldrich
2-ブロモシクロヘキサノン
≥90% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9BrO
CAS番号:
分子量:
177.04
Beilstein:
1071730
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥90% (GC)
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.512
官能基
bromo
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI Key
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
690422-BULK:
690422-1G:
690422-5G:
690422-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)