アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
InChI Key
YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3071-50MG:
M3071-VAR:
M3071-10MG:
M3071-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。