詳細
シクロヘキシルイソシアニドは、アセチレンジカルボン酸ジメチルと反応してシクロペンタ[b]ピリジン誘導体、アザスピロノナトリエン誘導体、およびアザビシクロノナトリエンの混合物を生成します。 アセチレンジカルボン酸ジアルキルと反応して1:1中間体を形成し、これが1-ベンジルイサチンおよトリプトアントリンへと迅速に付加されて、高度に官能基化された新しい不飽和γ-スピロイミノラクトンが得られます。
アプリケーション
- 配位化学におけるイソシアニド:この混合「2+1」tricarbonyl dithiocarbamate錯体に関する研究では、Cyclohexyl isocyanideの効果的な単座配位子としての役割が強調され、Re、Tc及びRe同位体を用いた放射性医薬品用途における進歩に寄与しています(Shegani et al., 2021)。
- 血管治療における有機合成試薬:この論文では、エンドカンナビノイド系の修飾におけるCyclohexyl isocyanideの使用について論じ、生化学経路の調節を介した高血圧などの疾患の治療薬開発における可能性を強調しています(Baranowska-Kuczko et al., 2021)。
- 色素脱色における化学プロセスの最適化:Cyclohexyl isocyanideは、織物染料の脱色に使用される酵素の共有結合固定化に重要な役割を果たしており、汚染防止に関連する環境化学や工業用途における有用性が示されています(Salami et al., 2018)。
- ナノセルロース修飾における応用:温度応答性ポリマーのセルロースナノ繊維への共有結合を促進し、スマート繊維や応答性材料に使用する材料の特性を高めることにより、ナノテクノロジーにおけるCyclohexyl isocyanideの汎用性を示しています(Khine et al., 2018)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
133302-BULK:
133302-VAR:
133302-1G:
133302-500G:
133302-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structure and Thermal Isomerization of the Adducts Formed in the Reaction of Cyclohexyl Isocyanide with Dimethyl Acetylenedicarboxylate1.
The Journal of Organic Chemistry, 63(26), 9801-9805 (1998)
Synthesis of some novel ?-spiroiminolactones from reaction of cyclohexyl isocyanide and dialkyl acetylene dicarboxylates with 1-benzylisatin and tryptanthrine.
Synthetic Communications, 33(3), 387-391 (2003)
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 21(4), 298-301 (2018-04-18)
The reaction of cyclohexylisocyanide and 2-aminopyridine-3- carboxylic acid in the presence of benzaldehyde derivatives in ethanol led to 3-(cyclohexylamino)-2- arylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acids in high yields. In a three component condensation reaction, isocyanide reacts with 2-aminopyridine-3-carboxylic acid and aromatic aldehydes without any
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 322, 337-345 (2020-04-05)
Nuclear medicine is a routine but essential clinical option for diagnostic imaging and disease treatment. Encapsulating radioisotopes in injectable biodegradable hydrogels is ideal for localizing radiation sources to target tissues or organs to achieve long-term, low-dose radiotherapy. However, difficulties in
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), e1905971-e1905971 (2020-01-28)
Miniaturization and parallelization of combinatorial organic synthesis is important to accelerate the process of drug discovery while reducing the consumption of reagents and solvents. This work presents a miniaturized platform for on-chip solid-phase combinatorial library synthesis with UV-triggered on-chip cell