Merck
400017
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
228.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
148-150 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI Key
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
詳細
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene (trans-p-Bromonitrostyrene) is a halogenated hydrocarbon.
アプリケーション
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene may be employed as Michael acceptor for the organocatalytic asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
400017-VAR:
400017-BULK:
400017-1G:
400017-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiral sulfamide-catalyzed asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
Tortoioli S, et al.
Tetrahedron Letters, 53(15), 1878-1881 (2012)