Merck
40199
Sigma-Aldrich
メチル テトラヒドロ-2H-ピラン-4-カルボキシラート
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
別名:
THPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O3
CAS番号:
分子量:
144.17
Beilstein:
114974
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
produced by BASF
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
密度
1.080 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
COC(=O)C1CCOCC1
InChI
1S/C7H12O3/c1-9-7(8)6-2-4-10-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
CNCMVGXVKBJYNU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-カルボキシラートは以下の合成に使用することができます:
  • シクロアルキルアミド誘導体
  • テトラヒドロ-2-フロイルクロライド
  • テトラヒドロ-2H-ピラン-4-カルボキシルクロライド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40199-250ML:
40199-50ML:
40199-BULK:
40199-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In-Hae Kim et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(6), 1752-1761 (2011-02-23)
Structure-activity relationships of cycloalkylamide compounds as inhibitors of human sEH were investigated. When the left side of amide function was modified by a variety of cycloalkanes, at least a C6 like cyclohexane was necessary to yield reasonable inhibition potency on
Han Xiao et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 260, 113962-113962 (2020-02-01)
Tris (4-hydroxyphenyl)ethane (THPE), a trisphenol compound widely used as a branching agent and raw material in plastics, adhesives, and coatings is rarely regarded with concern. However, inspection of in vitro data suggests that THPE is an antagonist of estrogen receptors (ERs).