Merck
444804
Sigma-Aldrich
1-(2-Fluorophenyl)piperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13FN2
CAS番号:
分子量:
180.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
150 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
InChI Key
IVTZRJKKXSKXKO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
444804-50ML:
444804-10ML:
444804-VAR:
444804-50G:
444804-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3, 4, 4-Trichloro-1-(4-chlorophenylsulfanyl)-1-[4-(2-fluorophenyl) piperazinyl]-2-nitrobuta-1, 3-diene.
4 Ibis C, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(7), 2932-2933 (2006)
The Synthesis of Novel S-, S, S-, S, S, S-, and N, S-Substituted Nitrodienes from Polyhalonitrodienes.
Ibis C, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 186(11), 2236-2249 (2011)
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 61, 1085-1085 (1996)
3, 4, 4-Trichloro-1-[4-(2-fluorophenyl) piperazinyl]-1-(n-hexadecylsulfanyl)-2-nitrobuta-1, 3-diene.
Ibis C, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(3), o1147-o1148 (2006)
Canlan Jiang et al.
Water research, 106, 507-517 (2016-10-23)
Widespread occurrence of fluoroquinolone antibiotics (FQs) in surface water, groundwater, soil and sediment has been reported and their remediation is essentially needed. Sulfate radical (SO