Merck
449644
Sigma-Aldrich
塩化バリウム
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
Barium (2+) dichloride, Barium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaCl2
CAS番号:
分子量:
208.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
963 °C (lit.)
密度
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化バリウム(BaCl2)は水溶性のイオン性化合物で、吸湿性を示します。水酸化バリウムまたは炭酸バリウムから調製でき、毒重石として自然に見られます。
アプリケーション
BaCl2には、産業分野および研究分野でさまざまな用途があり、硫酸イオンに関する試験、色素の合成、医薬品の製造などに用いられています。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449644-25G:4548173152776
449644-5G-PW:
449644-BULK:
449644-25G-PW:
449644-VAR:
449644-5G:4548173152783
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Group 17 (H, F, Cl, Br, I) Alkaline Earth Compounds
Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds, 25-104 (2013)
Alginate-based microencapsulation of retinal pigment epithelial cell line for cell therapy
Wikstrom J, et al.
Biomaterials, 29(7), 869-876 (2008)
Role of M 3 receptor in aconitine/barium-chloride-induced preconditioning against arrhythmias in rats
Liu Y, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 379(5), 511-515 (2009)
Hyunbum Kim et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-04-04)
The cell-cell/cell-matrix interactions between myoblasts and their extracellular microenvironment have been shown to play a crucial role in the regulation of in vitro myogenic differentiation and in vivo skeletal muscle regeneration. In this study, by harnessing the heparin-mimicking polymer, poly(sodium-4-styrenesulfonate)
Sarah E Pierce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(42), 11244-11255 (2009-09-12)
Isoguanine (2-oxo-6-amino-guanine), a natural but non-standard base, exhibits unique self-association properties compared to its isomer, guanine, and results in formation of different higher order DNA structures. In this work, the higher order structures formed by oligonucleotides containing guanine repeats or
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.