Merck
450510
Sigma-Aldrich
重水
99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
別名:
水-d2, 重水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
D2O
CAS番号:
分子量:
20.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.9 atom % D
品質水準
形状
liquid
含みます
0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
テクニック
NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
SMILES記法
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化重水素(D2O、重水)は、0.05 重量%を含有する重水素化された水です。酸化重水素(D2O、重水)は、0.05 重量%の 3-(トリメチルシリル)プロピオン-2,2,3,3-d4酸ナトリウム塩を含有する重水です。これは、D/H 交換反応用の安全で安価な重水素(D)供給源です。水素(H)と D2O 分子との間の重水素交換の平衡定数が明らかにされています。報告では、D2O 中で調製されたゼラチンゲルは水中で調製されたゲルよりも高い剛性を示すことが示唆されています。結晶状態および液体状態における重水素の熱容量に及ぼす温度の影響が熱量的に研究され、その融点、融解のエンタルピーおよびエントロピーが明らかにされました。ヒト膵がん治療の可能性のある治療薬としてのその有用性が研究されています。
アプリケーション
酸化重水素は、以下のプロセスで使用される場合があります:
  • NMR 溶媒として。
  • β-重水素化されたアルコールの合成。
  • 原子炉における中性子の吸着。
  • アルキンからの 1,2‐ジ重水素アルケンの調製におけるヘキサメチルジシランと組み合わせた重水素移動剤。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
450510-VAR:
450510-25ML:
450510-BULK:
450510-10X100ML:
450510-10X0.75ML:
450510-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew J Jezewski et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 730413-730413 (2021-10-05)
Glycolysis controls cellular energy, redox balance, and biosynthesis. Antiglycolytic therapies are under investigation for treatment of obesity, cancer, aging, autoimmunity, and microbial diseases. Interrupting glycolysis is highly valued as a therapeutic strategy, because glycolytic disruption is generally tolerated in mammals.
Yu-Hsi Lin et al.
Nature metabolism, 2(12), 1413-1426 (2020-11-25)
Inhibiting glycolysis remains an aspirational approach for the treatment of cancer. We have previously identified a subset of cancers harbouring homozygous deletion of the glycolytic enzyme enolase (ENO1) that have exceptional sensitivity to inhibition of its redundant paralogue, ENO2, through
NMR spectroscopy of saccharide-doped PAGAT dosimeters.
Skyt PS, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 573 (2015)
The Exchange Reaction of Hydrogen and Deuterium Oxide.
Crist RH and Dalin GA
J. Chem. Phys. , 2(8), 548-548 (1934)
Gelatin gels in deuterium oxide.
Oakenfull D and Scott A.
Food Hydrocolloids, 17(2), 207-210 (2003)