Merck
453218
Sigma-Aldrich
(3aS,4R,5S,6aR)-(+)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
98%
別名:
(+)-Corey lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O4
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +44°, c = 2.3 in methanol
mp
114-118 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12
InChI
1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
InChI Key
VYTZWRCSPHQSFX-ZTYPAOSTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
453218-1G:
453218-250MG:
453218-VAR:
453218-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)