Merck
455830
Sigma-Aldrich
二フッ化水素アンモニウム
99.999% trace metals basis
別名:
エッチングパウダー, 重フッ化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4HF2
CAS番号:
分子量:
57.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050109
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystalline
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
125 °C (lit.)
SMILES記法
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI Key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二フッ化水素アンモニウムは、特に半導体産業でエッチング液として一般的に使用される白色の結晶固体です。酸化シリコンや金属シリサイドのエッチングにおいて優れた選択性を備えているため、半導体やマイクロ電子デバイスの製造に有用です。フッ素化剤としても使用できます。
アプリケーション
アンモニウム アミノシリルフルオリドおよび錯体金属フッ化物の調製に用いられます。錯フッ化物NaHoF4とNaEuF4の新規熱水合成に用いられます。これらの化合物は蛍石型構造を持ち、フォトルミネッセンス特性や磁気特性の点だけでなく固体レ-ザ-への応用でも重要です
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455830-100G:4548173153780
455830-25G:4548173153797
455830-BULK:
455830-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorination of sulfide minerals with ammonium hydrogen difluoride
N.M Laptash et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 105, 53-58 (2000)
Acid etching as surface treatment method for luting of glass-ceramic restorations, part 1: acids, application protocol and etching effectiveness
Bajraktarova-Valjakova, et al.
Open access Macedonian journal of medical sciences, 6, 568-568 (2018)
Chemical Communications (Cambridge, England), 1641-1641 (1996)
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 622, 1646-1646 (1996)
Xun, X. et al.
Chemistry of Materials, 9, 2966-2966 (1997)