Merck
224820
Sigma-Aldrich
二フッ化水素アンモニウム
reagent grade, 95%
別名:
エッチングパウダー, 重フッ化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4HF2
CAS番号:
分子量:
57.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38050109
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
95%
グレード:
reagent grade
フォーム:
crystals
flakes
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
crystals
flakes
mp
125 °C (lit.)
SMILES記法
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI Key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
錯フッ化物NaHoF4とNaEuF4の新熱水合成法に用いられます。これらの興味深い化合物は蛍石型構造を持ち、フォトルミネッセス特性や磁気特性を持つほか、固体レ-ザ-にも重要です
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
224820-25G:4548173118949
224820-6X500G:4548173251240
224820-500G:4548173118956
224820-BULK:
224820-VAR:
224820-2.5KG:4548173118932
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xun, X. et al.
Chemistry of Materials, 9, 2966-2966 (1997)
Na-Yu Chia et al.
Gut, 64(5), 707-719 (2014-07-24)
Gastric cancer (GC) is a deadly malignancy for which new therapeutic strategies are needed. Three transcription factors, KLF5, GATA4 and GATA6, have been previously reported to exhibit genomic amplification in GC. We sought to validate these findings, investigate how these
Kevin R Bushell et al.
Blood, 125(6), 999-1005 (2014-12-04)
Non-Hodgkin lymphomas (NHLs) are the most common cancer to affect pet dogs. In contrast to the many genes whose mutation contributes to lymphomagenesis in humans, relatively little is known about the acquired genetic alterations that lead to canine B-cell lymphomas
Bishi Fu et al.
Journal of virology, 89(1), 195-207 (2014-10-17)
We have previously shown that ORF45, an immediate-early and tegument protein of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV), causes sustained activation of p90 ribosomal S6 kinases (RSKs) and extracellular regulated kinase (ERK) (E. Kuang, Q. Tang, G. G. Maul, and F. Zhu
L Touahir et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 80(1), 17-25 (2010-05-18)
(111) silicon surfaces can be controlled down to atomic level and offer a remarkable starting point for elaborating nanostructures. Hydrogenated surfaces are obtained by oxide dissolution in hydrofluoric acid or ammonium fluoride solution. Organic species are grafted onto the hydrogenated