About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H20N2O4
CAS番号:
分子量:
388.42
Beilstein:
9154190
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1
InChI Key
JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47436-BULK:
47436-1G:
47436-5G:
47436-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)