Merck
47807
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CN)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-4-cyano-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20N2O4
CAS番号:
分子量:
412.44
Beilstein:
7500424
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-11-9-16(10-12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m0/s1
InChI Key
JOPKKUTWCGYCDA-QHCPKHFHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
47807-BULK:
47807-1G:4548173157641
47807-5G:4548173157658
47807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)