Merck
479403
Sigma-Aldrich
1,5,5-Trimethylhydantoin
98%
別名:
1,5,5-トリメチル-2,4-イミダゾリジンジオン, 3,4,4-トリメチル-2,5-ジオキソイミダゾリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N2O2
CAS番号:
分子量:
142.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
161-164 °C (lit.)
SMILES記法
CN1C(=O)NC(=O)C1(C)C
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2)4(9)7-5(10)8(6)3/h1-3H3,(H,7,9,10)
InChI Key
ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,5,5-Trimethylhydantoin (TMH) is a 1,5,5-trisubstituted hydantoin. Its mass spectrum has been recorded and analyzed. The density of TMH is 1.1318g/ml at 25°C.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
第二級アミドとイミドを用いた末端アルキンのZ選択的ヒドロアミド化
C型肝炎ウイルスNS3セリンプロテアーゼの選択的インヒビター
アルキンへのイミドの立体選択的付加
以下の合成に用いる反応剤です。
CYP 450阻害を低減させた、選択的アンジオテンシンII AT2レセプターアゴニスト
N-クロロヒダントイン類
P2X7レセプターアンタゴニスト
1,5,5-Trimethylhydantoin (1,5,5-Trimethyl-imidazolidine-2,4-dione) may be used to synthesize 3-bromomethyl-1,5,5-trimethylimidazolid-ine-2,4-dione.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
479403-VAR:
479403-10G:
479403-BULK:
479403-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 280-280 (2008)
Mass spectrometric analysis and theoretical calculations of the occurrence of tautomeric structures of hydantoins.
Allegretti PE, et al.
Afinidad, 57(485), 41-49 (2000)
Use of the cascade α-oxo-amidoalkylation/transposition/Π-cationic cyclization of N-acyliminium ions in the synthesis of novel fused heterocyclic N,O-acetals.
Pesquet A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 8, 27-40 (2010)
Zi-Ao Huang et al.
Electrophoresis, 41(3-4), 183-193 (2019-12-19)
In this paper, the development of a simple dilute-and-shoot method for quantifying urinary creatinine by CE-ESI-MS was described. The creatinine analysis time was about 7 min/sample by conventional single injection (SI) method and can be significantly reduced to less than 2 min/sample