Merck
485993
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
L-バリン-1-13C, N-Fmoc誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH-Fmoc)13CO2H
CAS番号:
分子量:
340.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i19+1
InChI Key
UGNIYGNGCNXHTR-ZLHLYFPTSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
485993-BULK:
485993-1G:
485993-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)