Merck
586749
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-13C3, L-Alanine-13C3, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(NH-Boc)13CO2H
CAS番号:
分子量:
192.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
光学活性
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+3
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H]([13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1+1,5+1,6+1
InChI Key
QVHJQCGUWFKTSE-QSNIDFQTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)