Merck
498793
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2ZnCl
CAS番号:
分子量:
222.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.96 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(C[Zn]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Zn/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
JHGABGHCJFDTCT-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498793-50ML:4548173163536
498793-BULK:
498793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)