Merck
499307
Sigma-Aldrich
Phenethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2ZnBr
CAS番号:
分子量:
250.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.965 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
SEXSOTWHLBYVNF-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Phenethylzinc bromide can be used as a reagent:
  • In the transition metal-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to prepare aryl or heteroaryl derivatives by reacting with organic halides or triflates via carbon-carbon bond formation.
  • To prepare (4-phenyl-1-butyn-1-yl)benzene by reacting with phenylacetylene via palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
  • To synthesize benzyl substituted thienopyrimidine derivatives.
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499307-VAR:
499307-BULK:
499307-50ML:4548173163833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Non-peptidic small molecule inhibitors of XIAP
Park C-M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(3), 771-775 (2005)
Palladium-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling reactions of terminal alkynes with alkylzinc reagents
Chen M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(12), 4101-4103 (2010)
Substituted thieno [2, 3-d] pyrimidines as adenosine A2A receptor antagonists
Shook BC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(9), 2688-2691 (2013)