Merck
49914
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-3-メチルイミダゾリウムクロリド
≥97.0%
別名:
1-メチル-3-ベンジルイミダゾリウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13ClN2
CAS番号:
分子量:
208.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
solid
官能基
phenyl
SMILES記法
[Cl-].C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.ClH/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-8,10H,9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FCRZSGZCOGHOGF-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49914-VAR-F:
49914-5G-F:
49914-50G-F:
49914-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maleesha De Silva et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 55(9), e4518-e4518 (2020-06-25)
Ionic liquids are now used in applications ranging from chemical synthesis to spacecraft propulsion. With this comes the need to characterize new syntheses, identify environmental contamination, and determine eventual fate in terrestrial and space environments. This work investigates the effects
資料
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.